8.01663
Complexo trifluoreto de boro-metanol
(20% solution in methanol) for synthesis
Sinônimo(s):
BF3 methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
4 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C
Lim. expl.
5.5 % (v/v) Methanol)
dilution
(for synthesis)
temperatura de transição
flash point 16 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
- Como reagente para desproteção de derivados de N-acetil (aminas acetiladas de corantes do tipo cianina).
- Como material de partida no procedimento de radiossíntese automatizado para [18F]tetrafluoroborato.
Nota de análise
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 0,880-0,895
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
16 °C