Documentos Principais
434280
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
Sinônimo(s):
BF3·THF, Boron trifluoride THF complex
About This Item
Fórmula linear:
BF3 · THF
Número CAS:
Peso molecular:
139.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
contém
>0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
p.e.
180 °C (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
FB(F)F.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8BF3O/c6-5(7,8)9-3-1-2-4-9/h1-4H2
chave InChI
XYMZNNGTHKHCJH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant or reagent involved in:
  • Deoxofluorination of alcohols and carbonyls
  • Synthesis of methacrylate-PEG-methacrylate-boron trifluoride self-doped gel polymer electrolytes
  • Hydroboration-oxidation of divinylferrocene
Reagent involved in the synthesis of biologically active molecules such as:
  • NK1 receptor antagonists
  • Complex polyketide natural products
  • Selective serotonin reuptake inhibitors
Used extensively as a polymerization initiator.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
189.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Vysokomol. Soedin., Ser. A Ser. B, 37, 554-554 (1995)
Macromolecules, 28, 3002-3002 (1995)