Documentos Principais
307912
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride dibutyl etherate
Sinônimo(s):
Boron trifluoride butyl ether, Boron trifluoride butyl etherate, Dibutyl ether-boron trifluoride, Trifluoroboron dibutyl etherate
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]2O·BF3
Número CAS:
Peso molecular:
198.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
densidade
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[O+](CCCC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C8H18BF3O/c1-3-5-7-13(8-6-4-2)9(10,11)12/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
SLFVZPFCQQKCNX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)