Documentos Principais
216607
Sigma-Aldrich
Eterato dietílico de trifluoreto de boro
purified by redistillation, ≥46.5% BF3 basis
Sinônimo(s):
Eterato etílico de trifluoreto de boro
About This Item
Fórmula linear:
BF3 · O(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
141.93
Beilstein:
3909607
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.9 (vs air)
pressão de vapor
4.2 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
purificado por
redistillation
Lim. expl.
36 %
concentração
≥46.5% boron trifluoride
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
126-129 °C (lit.)
pf
−58 °C (lit.)
densidade
1.15 g/mL (lit.)
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst in the synthesis of polyol chains. Reagent for the coupling of imines to allylstannanes and 4′-nitrobenzenesulfenanilide to alkenes and alkynes.
Embalagem
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
137.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4739-4739 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4982-4982 (1989)
Tetrahedron, 50, 12395-12395 (1994)
Meng-Yang Chang et al.
Organic letters, 12(6), 1176-1179 (2010-03-03)
An easy and straightforward synthesis of 6,10b-diarylhexahydrobenzo[f]isoquinoline by the repeated treatment of boron trifluoride etherate (BF(3) x OEt(2)) is reported. The overall transformation from 4-arylpiperidin-3-one to benzo[f]isoquinoline proceeds via ring contraction, chain elongation, and intramolecular electrophilic cyclization in moderate yields.
(1-Alkynyl)dicarbonylcyclopentadienyliron complexes as electron-rich alkynes in organic synthesis: BF3-mediated [2+2] cycloaddition/ring-opening providing (2-alkenyl-1-imino)iron complexes.
Ryotaro Nakaya et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(31), 8559-8561 (2011-06-23)