208264
Allyltrimethylsilane
98%
Sinônimo(s):
3-(Trimethylsilyl)propene
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
p.e.
84-88 °C (lit.)
densidade
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C6H14Si/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
chave InChI
HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.