Documentos Principais
333530
Sigma-Aldrich
2-Bromoallyltrimethylsilane
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2-Bromo-3-(trimethylsilyl)propene
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(Br)CH2Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
193.16
Beilstein:
3600686
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
82-85 °C/60 mmHg (lit.)
densidade
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CC(Br)=C
InChI
1S/C6H13BrSi/c1-6(7)5-8(2,3)4/h1,5H2,2-4H3
chave InChI
LUPQCAARZVEFMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)