108464
Cyclohexanecarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
Hexahydrobenzaldehyde
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
161-163 °C (lit.)
densidade
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
chave InChI
KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?