Key Documents
T12203
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyde, 4-Formyl-1-cyclohexene
About This Item
Fórmula linear:
C6H9CHO
Número CAS:
Peso molecular:
110.15
Beilstein:
774001
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
3.8 (vs air)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4745 (lit.)
pb
163-164 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2
chave InChI
DCFDVJPDXYGCOK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)