Documentos Principais
162167
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexene-1-methanol
98%
Sinônimo(s):
1,2,3,6-Tetrahydrobenzyl alcohol, Cyclohexen-4-ylmethanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H9CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Beilstein:
2038546
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
190-192 °C (lit.)
80-85 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,7-8H,3-6H2
chave InChI
VEIYJWQZNGASMA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
3-Cyclohexene-1-methanol is the principal constituent of essential oil isolated from Pinus sylvestris.
Aplicação
3-Cyclohexene-1-methanol was used in the synthesis of novel macromonomer of epoxy end-functionalized polystyrene via atom transfer radical polymerization.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis and characterization of cyclohexene oxide functional polystyrene macromonomers by ATRP and their use in photoinitiated cationic polymerization.
Degirmenci M, et al.
Reactive functional Polymers, 70(1), 28-34 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B8395-2ML4061833442784
B5645-1ML4061837514920
B1395-2ML4061833422274
B1645-2ML4061833426289
162167-100G4061837323188
162167-25G4061837323195
162167-5G4061837323201