C105805
Cyclohexanemethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
(Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexyl methanol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
181 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
chave InChI
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?