09143
Benzaldehyde
analytical standard
Sinônimo(s):
Bitter almond
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 45 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
374 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
1.4 %, 20 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
n20/D 1.546
pb
178-179 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde