418099
Benzaldehyde
purified by redistillation, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Bitter almond
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4 mmHg ( 45 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
374 °F
purificado por
redistillation
Lim. expl.
1.4 %, 20 °F
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
p.e.
178-179 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Cinnamaldehyde, cinnamic acid, ethyl cinnamate, benzoic acid, benzyl alcohol, benzyl benzoate and hydrobenzamide etc.
- Triphenylmethane derivatives by condensation with phenols, aromatic amines, and benzene. This reaction is useful for the production of malachite green dyes.
- Benzoylborane by reacting with borylmagnesium bromides.
- Multi-benzaldehyde functionalized poly(ethylene glycol) analog which is used as a cross-linker to develop an injectable hydrogel system.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?