319902
Acetato de etila
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.200% water
resíduo de evaporação
≤0.0030%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Solvente de grau ACS de acetato de etila usado em:
- Síntese química de rotina
- Secagem & purificação
- Limpeza crítica de material de laboratório
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?