grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
9 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.02% water
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a solvent in the synthesis of europium dibenzoylmethide triethylammonium (EuD4TEA).
- Preparation of poly(dimethylsiloxane) (PDMS) microchip.
- As a solvent in the two-solvent (cyclohexane/water) deposition method for the preparation of monometallic 5wt% Ni containing catalysts.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?