Merck
Todas as fotos(9)
Documentos Principais
1.09666
Supelco
Ciclohexano
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ciclo-hexano, Hexaidroxibenzeno, hexametileno, nafteno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1900225
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-806-2
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
9 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.01% Ethanol (GC)
≤0.01% Water
≤0.05% Aromatics (as benzene)
≤0.05% Cyclohexene (GC)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
Viscosidade cinemática
1.26 cSt(20 °C)
p.e.
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -18 °C
solubilidade
0.05 g/L
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ciclo-hexano puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
33117
Ciclo-hexano
Ciclo-hexano ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
179191
Ciclo-hexano
Ciclo-hexano Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
CX2290
Ciclo-hexano
Ciclo-hexano suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650455
Ciclo-hexano
Ciclo-hexano ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
676861
Ciclo-hexano