33117
Ciclo-hexano
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
9 %
Impurezas
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% aromatic substances (as C6H6)
≤0.05% cyclohexene (C6H10)
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.4250-1.4280
n20/D 1.426 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point 5.5-6.5 °C
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
adequação
passes test for reaction against H2SO4
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
The article number 33117-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33117-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup