Key Documents
1.02822
Supelco
Ciclo-hexano
for spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
Ciclo-hexano, Hexa-hidroxibenzeno, hexametileno, nafteno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1900225
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-806-2
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
2.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
9 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
resíduo de evaporação
≤0.0002%
cor
APHA: ≤10
transmitância
208 nm, ≥20%
220 nm, ≥55%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
pb
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -18 °C
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 208 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.26
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Resultados analíticos precisos em espectroscopia UV/VIS e infravermelha dependem do uso de solventes altamente puros para o preparo de amostras. Os solventes Uvasol foram projetados especificamente para espectroscopia e outras aplicações que requerem solventes da mais alta pureza espectral. O processo de refinamento permite um maior grau de segurança em aplicações e evita erros de interpretação de resultados analíticos causados por traços de contaminação em UV, IV e fluorescência. Os solventes Uvasol produzem a melhor transmitância por UV. Em todas as especificações, a transmitância mínima para 5 comprimentos de onda típicos é identificada. Além disso, a transmitância é especificada de acordo com a norma de Reag. da Ph. Eur. e da ACS.
Aplicação
  • Síntese e caracterização de copolímeros de enxerto com cadeia lateral poli(ε-caprolactona) usando poli hidroxilado(β-mirceno-co-α-metil estireno).: Este artigo detalha a síntese e a caracterização de novos copolímeros de enxerto, que incluem derivados de ciclo-hexano para uso potencial em sistemas de administração de medicamentos, demonstrando sua estabilidade térmica e química, crucial em aplicações farmacêuticas (Li T et al., 2024).
  • Extração direta e determinação de nicotina livre em fumaça de cigarro.: Este estudo apresenta um método para extração direta e análise quantitativa da nicotina na fumaça do cigarro, utilizando o ciclo-hexano como solvente, destacando sua eficiência e segurança em aplicações de química analítica (Li L et al., 2024).
Nota de análise
Pureza (GC): ≥99,9%
Resíduo de evaporação: ≤0,0002%
Água: ≤0,005%
Cor: ≤10 na escala de Hazen
Acidez: ≤0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤0,0002 meq/g
Fluorescência (como quinina em 254 nm): ≤1,0 ppb
Fluorescência (quinina em 365 nm): ≤1,0 ppb
Transmissão (em 208 nm): ≥20%
Transmissão (em 220 nm): ≥55%
Transmissão (em 230 nm): ≥80%
Transmissão (em 240 nm): ≥90%
Transmissão (a partir de 250 nm): ≥98%
Absorbância (em 208 nm): ≤0,70
Absorbância (em 220 nm): ≤0,26
Absorbância (em 230 nm): ≤0,10
Absorbância (em 240 nm): ≤0,05
Absorbância (a partir de 250 nm): ≤0,01
Atende aos requisitos de “Espectroscopia de uso específico” segundo a ACS e Reag. da Ph. Eur.
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ciclo-hexano puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
33117
Ciclo-hexano
Ciclo-hexano suitable for HPLC, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
34855
Ciclo-hexano