Documentos Principais
PHR1687
Supelco
Ciclo-hexano
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ciclo-hexano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1900225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1601408
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
9 %
embalagem
ampule of 3x1.2 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos. O ciclo-hexano é um líquido inflamável, não polar pertencente ao grupo de cicloalcanos. Em geral, o ciclo-hexano é obtido por hidrogenação de benzeno e usado predominantemente no setor de náilon. Ele também tem utilidade em aplicações farmacêuticas.
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
O ciclo-hexano pode ser usado como um padrão de referência farmacêutico para análise de solventes residuais em formulações farmacêuticas e matérias-primas por cromatografia gasosa.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise desse material, insira LRAC0291 no espaço de Documentos abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Piridina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1558
Piridina
Ciclo-hexano for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.02822
Ciclo-hexano
1-Methylnaphthalene analytical standard
Supelco
45795
1-Methylnaphthalene
Ciclo-hexano Laboratory Reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
C100307
Ciclo-hexano
Hexano Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1555
Hexano
Residual solvents determination in drug products by static headspace-gas chromatography
Camarasu CC
Chromatographia, 56(1), S137-S143 (2002)
Pervaporation: Membrane Separations
Encyclopedia of Separation Science, 3636-3641 (2000)
Validation of a generic analytical procedure for determination of residual solvents in drug substances
Klick S and Skold A
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(2), 401-409 (2004)
Organic solvents in the pharmaceutical industry
Grodowska K and Parczewski A
Acta Poloniae Pharmaceutica, 67(1), 3-12 (2010)