45795
1-Methylnaphthalene
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
984 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.615 (lit.)
p.e.
240-243 °C (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
chave InChI
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The 1-Methylnaphthalene may find the following uses:
- Study of surface and electronic features of fluorinated TiO2 and their influence on the photocatalytic degradation of 1-methylnaphthalene
- Thermal decomposition of 1-Methylnaphthalene in a batch reactor
- Catalytic conversion of tar from hot coke oven gas using 1-methylnaphthalene as a tar model compound
- Hydrocracking of 1-methylnaphthalene to benzene, toluene, and xylene using high metal–acid balance and selective hydrogenation activity catalysts
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal