M56808
1-Methylnaphthalene
95%
Sinônimo(s):
1-MN
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
984 °F
índice de refração
n20/D 1.615 (lit.)
p.e.
240-243 °C (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
chave InChI
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
- The synthesis of various polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), including naphtho[a]carbazoles and naphthopyrones.
- The preparation of 1-methylnaphthalene based tocainide analog as skeletal muscle voltage-gated sodium channel blocker.
- The synthesis of aminobenzoyl-2-hydroxy-1-naphthyl hydrazine, a potential HIV reverse-transcriptase-DNA-polymerase inhibitor (RTI).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?