Documentos Principais
PHR1311
Supelco
Tolueno
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1601805
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
997 °F
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n/D 1.496 (lit.)
pb
110-111 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tolueno é um solvente orgânico não polar e derivado metílico de benzeno. Segundo a USP e a EP, ele pertence à Classe 2 de solventes orgânicos e tem aplicação limitada na síntese de produtos farmacêuticos devido à sua toxicidade moderada.
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade fornecem alternativas convenientes e econômicas ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes de produtos farmacêuticos.
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
O tolueno pode ser usado como um padrão de referência de solvente farmacêutico para a determinação do analito em medicamento e formulações farmacêuticas a granel por cromatografia gasosa.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP (Ph. Eur.) e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise deste material, insira LRAC2115 no espaço abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Hexano Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1555
Hexano
Tolueno HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650579
Tolueno
Toluene solution certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Supelco
40084
Toluene solution
Piridina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1558
Piridina
2-propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1072
2-propanol
Tolueno anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Tolueno
5.4 Residual Solvents
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 5553-5560 (2018)
?467? Residual Solvents
USP43/NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(3), 6712-6712 (2019)
Organic solvents in the pharmaceutical industry
Grodowska K and Parczewski A
Acta Poloniae Pharmaceutica, 67(1), 3-12 (2010)
A generic static headspace gas chromatography method for determination of residual solvents in drug substance.
Cheng, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(41), 6413-6421 (2010)
Marina Shalaeva et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(12), 4870-4879 (2013-05-29)
This study demonstrates that ΔlogP(oct-tol) (difference between logP(octanol) and logP(toluene)) describes compounds propensity to form intramolecular hydrogen bonds (IMHB) and may be considered a privileged molecular descriptor for use in drug discovery and for prediction of IMHB in drug candidates.