Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
1.02832
Supelco
Ciclo-hexano
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1900225
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-806-2
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
2.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
9 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezas
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Water
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
Viscosidade cinemática
1.26 cSt(20 °C)
p.e.
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -18 °C
solubilidade
0.05 g/L
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Cyclohexane can be used as a solvent:
  • To study thermal degradation of low-density polyethylene (LDPE) wastes.
  • In the enantioselective reductive alkylation reaction in the presence of Ir-ferrocenyl diphosphine as a catalyst.
  • To synthesize hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) via anionic polymerization of butadiene in the presence of an initiator.
  • In the enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate to R(+)ethyl lactate in the presence of Pt/zeolite catalyst.
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.05 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ciclo-hexano analytical standard
Supelco
28920
Ciclo-hexano
Ciclo-hexano ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
676861
Ciclo-hexano
Ciclohexanona EMPLURA®
Supelco
1.02888
Ciclohexanona
Ciclo-hexano suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650455
Ciclo-hexano
Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate: Long-term performance of chirally modified Pt/zeolite catalysts
Bohmer U, et al.
Catalysis Today, 60(3-4) (2000)
Use of cyclohexane as solvent in thermal degradation of low density polyethylene wastes
Karaduman A, et al.
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 41(4) (2002)