95662
o-Xylene
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
867 °F
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.4% toluene (GC)
≤0.6% m- and p-xylene (GC)
resíduo de evaporação
≤0.002%
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
p.e.
143-145 °C (lit.)
pf
-26--23 °C (lit.)
solubilidade
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
densidade
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?