296333
p-Xylene
anhydrous, ≥99%
Sinônimo(s):
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
984 °F
Lim. expl.
7 %
Impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
138 °C (lit.)
pf
12-13 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.2 g/L
densidade
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?