95680
p-Xylene
analytical standard
Sinônimo(s):
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
984 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
p.e.
138 °C (lit.)
pf
12-13 °C (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60 - The cresol (methylphenol) isomers are also precursors to many chemicals. This chromatogram of a mix of aromatic and methylphenol compounds was generated using an SLB-IL60 ionic liquid column. Its interaction mechanisms allow the separation of all three xylene isomers, and all three cresol isomers.
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene