95682
p-Xylene
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
9 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
984 °F
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.5% o- and m-xylene (GC)
≤0.5% toluene (GC)
resíduo de evaporação
≤0.002%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
p.e.
138 °C (lit.)
pf
12-13 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.2 g/L
densidade
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?