296848
Ethylbenzene
anhydrous, 99.8%
Sinônimo(s):
NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
810 °F
Lim. expl.
6.7 %
Impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
136 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Acetophenone via selection oxidation in the presence of potassium dichromate supported on neutral alumina and using air as the oxidizing agent.
- Styrene via dehydrogenation over nanodiamonds in an oxygen-lean environment.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
hearing organs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?