Key Documents
578584
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-13C-benzene
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
107.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
136 °C (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i2+1
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
hearing organs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ciclo-hexano anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
227048
Ciclo-hexano
Tolueno anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Tolueno
Acetona HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetona
2-propanol anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-propanol
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano