296325
m-Xylene
anhydrous, ≥99%
Sinônimo(s):
1,3-Dimethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
16 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
982 °F
Lim. expl.
7 %
Impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
138-139 °C (lit.)
pf
−48 °C (lit.)
densidade
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?