Key Documents
5.89588
Sigma-Aldrich
o-Xylene
97%, anhydrous
Sinônimo(s):
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
106.17
Beilstein:
1815558
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
NACRES:
NA.22
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
867 °F
Lim. expl.
7 %
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
pb
143-145 °C (lit.)
pf
-26--23 °C (lit.)
solubilidade
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
densidade
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.0 °C - closed cup