XX0055
Xilenos
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Mistura de isômeros de xileno
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
pressão de vapor
18 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥98.5% (xylene isomers plus ethylbenzene, GC)
Formulário
liquid
Lim. expl.
7 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.003% Sulfur compounds (as S)
≤0.05% Water (H2O)
≤25% Ethylbenzene
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
137-140 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 29.4 °C
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
chave InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup