Documentos Principais
1.08297
Supelco
Xylene (isomeric mixture)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Mixed Xylenes Solvent
About This Item
Código UNSPSC:
12191501
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
8 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Formulário
liquid
dilution
(for analytical testing)
Viscosidade cinemática
<0.9 cSt(20 °C)
p.e.
136-145 °C/1013 hPa
pf
-25 °C
temperatura de transição
flash point 24 °C
solubilidade
0.175 g/L
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C