Key Documents
1.08633
Supelco
Xylenes
About This Item
Código UNSPSC:
12191501
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
forma
liquid
pf
-47 °C
temperatura de transição
flash point 26 °C
Categorias relacionadas
Descrição geral
isomeric mixture for analysis Emparta® ACS
Armazenamento e estabilidade
Store at +5°C to +30°C.
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
hearing organs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
26 °C