1.09843
Neo-Clear™ Xylene Substitute
(xylene substitute) for microscopy
Sinônimo(s):
Neo-Clear™
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
240 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.6 % (v/v)
IVD
for in vitro diagnostic use
cor
clear
índice de refração
n20/D 1.418
Viscosidade cinemática
1.3 cSt(20 °C)
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 43 °C
densidade
0.78-0.795 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
110.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
43.5 °C
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.