1.13741
Lactophenol blue solution
for staining fungi
Formulário
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.3 (20 °C in H2O)
densidade
1.16 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Nota de análise
Yeasts / Moulds: blue
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.