41506
Lactophenol-picric acid solution
for microscopy
Sinônimo(s):
Picric acid-lactophenol solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
fungi
Descrição geral
Componentes
Phenol 100 g, Lactic acid 100 mL,
Glycerol 200 mL, Picric acid (saturated aqueous solution) 100 ml
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?