Documentos Principais
1.12177
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) oxide
99+
Sinônimo(s):
Germanium(IV) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
GeO2
Número CAS:
Peso molecular:
104.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-180-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
potência
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
1115 °C
solubilidade
4.5 g/L
densidade
4.23 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
1430 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
chave InChI
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3