SX0995
Stoddard Solvent
Sinônimo(s):
Stoddard Solvent, Mineral Spirits
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
cor
APHA: ≤20
p.e.
153-210 °C
temperatura de transição
flash point 38 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C6H13BrO.C2H4O2/c7-5-3-1-2-4-6-8;1-2(3)4/h8H,1-6H2;1H3,(H,3,4)
chave InChI
ORSNIUUONGZHEH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup