Documentos Principais
8.08691
Sigma-Aldrich
p-Xylene
for synthesis
Sinônimo(s):
p-Xylene, 1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,4-(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-396-5
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
Nível de qualidade
pressão de vapor
8.7 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
540 °C
potência
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.1-7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
p.e.
138.4 °C/1013 hPa
pf
13.3 °C
temperatura de transição
flash point 24 °C
solubilidade
0.2 g/L
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Xilenos reagent grade
Sigma-Aldrich
214736
Xilenos
o-Xylene anhydrous, 97%
Sigma-Aldrich
294780
o-Xylene
Ethylbenzene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01372
Ethylbenzene
Cumene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.02681
Cumene