Documentos Principais
8.02681
Sigma-Aldrich
Cumene
for synthesis
Sinônimo(s):
Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
120.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-704-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C
potência
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8-6.0 % (v/v)
p.e.
153 °C/1013 hPa
pf
-96 °C
temperatura de transição
flash point 31 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
chave InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31.0 °C - closed cup