28220
Cumene
analytical standard
Sinônimo(s):
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
797 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
6.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
pb
152-154 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
chave InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?