Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
1.09728
Supelco
Piridina
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Piridina, Azina, azabenzeno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N
Número CAS:
Peso molecular:
79.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
Número do índice EC:
203-809-9
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
26.7 hPa ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
482 °C
potência
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
GC/MS: suitable
Impurezas
≤0.002% Ammonia (NH3)
≤0.01% Piperidine (GC)
≤0.1% Water
≤0.2% 2-Picoline (GC)
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
clearAPHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
pb
115 °C/1013 hPa
pf
-42 °C
temperatura de transição
flash point 17 °C
densidade
0.982 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
chave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
  • Separação enantiosseletiva de aminoácidos como biomarcadores indicando vida em ambientes extraterrestres.: Pesquisa sobre o uso de cromatografia baseada em piridina para a separação enantiosseletiva de aminoácidos, que pode ajudar na busca de vida extraterrestre analisando a quiralidade de aminoácidos (Pietrogrande, 2013).
Nota de análise
Número de evaporação: 12,7
Pureza (GC): ≥ 99,5%
Identidade (IV): em conformidade
Aspecto: transparente
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Solubilidade em água: em conformidade
Ponto de ebulição: 114-116 °C
Substâncias redutoras: em conformidade
Amônia (NH₃): ≤ 0,002%
2-Picolina (GC): ≤ 0,2%
Piperidina (GC): ≤ 0,01 %
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,0005%
Al (alumínio): ≤ 0,00005%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bário): ≤ 0,00001%
Ca (cálcio): ≤ 0,00005%
Cd (cádmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (crômio): ≤ 0,000002%
Cu (cobre): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnésio): ≤ 0,00001%
Mn (manganês): ≤ 0,000002%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,00001%
Sn (estanho): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,002 %
Água: ≤ 0,1%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Piridina biotech. grade, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
494410
Piridina
Piridina ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
P57506
Piridina