317861
Phenyl isothiocyanate
99%, for protein sequencing
Sinônimo(s):
PITC
About This Item
Produtos recomendados
tipo
for protein sequencing
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.6515 (lit.)
p.e.
218 °C (lit.)
221 °C
pf
−21 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
isothiocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?