N3386
D-(+)-Neopterin
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
D-erythro-Neopterin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(O)c2nc(cnc2n1)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1
chave InChI
BMQYVXCPAOLZOK-XINAWCOVSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?