B2517
6-Biopterin
≥97%
Sinônimo(s):
(1’R,2’S)-Biopterin, 2-Amino-4-hydroxy-6-(1,2-dihydroxypropyl)pteridine, L-erythro-6-(1,2-Dihydroxypropyl)pterin
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)[C@H](O)c1cnc2NC(N)=NC(=O)c2n1
InChI
1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h2-3,6,15-16H,1H3,(H3,10,11,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1
chave InChI
LHQIJBMDNUYRAM-DZSWIPIPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?