D7006
Dihydrofolic acid
≥90%
Sinônimo(s):
7,8-Dihydropteroyl-L-glutamic acid, Dihydropteroyl-L-glutamic acid, FAH2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
forma
powder
cor
light yellow to dark yellow-orange
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=N2)N1
InChI
1S/C19H21N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,12,21H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
chave InChI
OZRNSSUDZOLUSN-LBPRGKRZSA-N
Informações sobre genes
human ... DHFRP1(573971)
mouse ... Dhfr(13361)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
This issue of Biofiles reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. In preparing this issue of Biofiles, one is reminded how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.