M0132
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt
≥88% (UV-vis)
Sinônimo(s):
5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid disodium salt, 5-Methyl-THF
Ensaio
≥88% (UV-vis)
Formulário
powder
solubilidade
water: 25 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This issue of Biofiles reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. In preparing this issue of Biofiles, one is reminded how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.