Documentos Principais
642681
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11N3
Número CAS:
Peso molecular:
209.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
211-215 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16)
chave InChI
YWNXHTNWOQHFRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Thangaraj Anand et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(22), 11839-11845 (2019-05-23)
A new optical chemosensor N1 was designed and synthesized by condensing 4-chloro-7-nitrobenzofurazan with 2-aminophenylbenzimidazole. In CH3OH : H2O (1 : 1, v/v) medium, sensor N1 exhibited high selectivity and sensitivity towards Cu2+ and Hg2+ ions by showing a distinct colour change from pale yellow