Documentos Principais
642738
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole
95%
Sinônimo(s):
2-(1H-Benzimidazole-2-yl)phenol, 2-(1H-Benzimidazole-Z-yl)phenol, 2-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
239-243 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-12-8-4-1-5-9(12)13-14-10-6-2-3-7-11(10)15-13/h1-8,16H,(H,14,15)
chave InChI
XWXMGTIHBYFTIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)