422479
2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
98%
Sinônimo(s):
2-(2-Hydroxy-3-tert -butyl-5-methylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(3-tert -Butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert -butyl-p -cresol, 2-(5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-[5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl]-4-methyl-6-(tert -butyl)phenol
Ensaio
98%
pf
144-147 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C17H18ClN3O/c1-10-7-12(17(2,3)4)16(22)15(8-10)21-19-13-6-5-11(18)9-14(13)20-21/h5-9,22H,1-4H3
chave InChI
OCWYEMOEOGEQAN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?